Läs mer
Invitrogen™ GeneBLAzer™ GIPR-CRE- bla HEK 293T Celler
Produktkod. 10034054
Change view
Kvantitet:
1 flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10034054 1 flaska Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10034054 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K1864
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
GeneBLAzer™ GIPR-CRE-bla HEK 293T-celler innehåller den humana gastric inhibitory peptide-receptorn (GIPR).
  • Accessnummer: NM_000164.2
  • Populationsstatus: Encellsklons ursprung
  • GeneBLAzer™ GIPR-CRE-bla HEK 293T-celler innehåller den humana gastric inhibitory peptide-receptorn (GIPR), stabilt integrerad i CellSensor™ CRE-bla HEK 293T cellinje. CellSensor™ CRE-bla HEK 293T-celler (Kat. nr. K1535)) innehåller en beta-laktamasreportergen under kontroll av CRE Response Element. De GeneBLAzer™ GIPR-CRE-bla HEK 293T-celler är funktionellt validerade för Z’ -faktor och EC50-koncentrationer av gastrisk hämmande peptid (GIP). Dessutom, GeneBLAzer™ GIPR-CRE-bla HEK 293T-celler har testats för analysprestanda under varierande förhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer NM_000164.2
Analysinträde Cellbaserad beta-laktamasreportergen
Celltillstånd Dela celler
Innehåll och lagring GeneBLAzer™ GIPR-CRE-bla HEK 293T-celler skickas på torris, 8 x 10^6 cellers ⁄flaska. Förvara i flytande kväve omedelbart efter mottagandet, eller tina för omedelbar användning.
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) BAND
Mänskligt proteinklass G-proteinkopplad receptor (GPCR)
Befolkningsstatus Encellsklon Ursprung
Produktlinje GeneBLAzer
Kvantitet 1 flaska
Avläsning Slutpunkt
Målinträde GIPR
Typ Celllinje
Celllinje 293T (HEK)
Systemtyp GeneBLAzer™
Drogbart mål GPCR