missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Novus Biologicals™ GIPR Overexpression Lysate

Produktkod. 18790724 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18790724 0.1 mg 0.1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18790724 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP204150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7270.00 SEK
    6874.35 SEK / 0.1mg
    Save 395.65 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
The GIPR Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_155. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens Gastric Inhibitory Polypeptide Receptor, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.