Läs mer
Girard’s Reagent P-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Girard's Reagent P-d5 |
| CAS | 1505505-87-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C7H5D5ClN3O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-(Carboxymethyl)pyridinium-d6 Chloride Hydrazide, 1-(2-Hydrazino-2-oxoethyl)pyridinium-d5 Chloride, Girard-P Reagent-d5, Girard’s P Reagent-d5, (Pyridinio-d5)acetohydrazide Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N3O.ClH/c8-9-7(11)6-10-4-2-1-3-5-10;/h1-5H,6,8H2;1H/i1D,2D,3D,4D,5D; |
| LEDER | NNC(C[N+]1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])=O.[Cl-] |
| IUPAC-namn | 2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriopyridin-1-ium-1-yl)acetohydrazide;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.66 |
| Visa mer |