Läs mer
Girard's Reagent P, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Girard's Reagent P |
| CAS | 1126-58-5 |
| Molekylformel | C7H10N3O • Cl |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1-(Carboxymethyl)pyridinium Chloride Hydrazide, 1-(2-Hydrazino-2-oxoethyl)pyridinium Chloride, Girard-P Reagent, Girard’s P Reagent, Pyridinioacetohydrazide Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N3O.ClH/c8-9-7(11)6-10-4-2-1-3-5-10;/h1-5H,6,8H2;1H |
| LEDER | C1=CC=[N+](C=C1)CC(=O)NN.[Cl-] |
| IUPAC-namn | 2-pyridin-1-ium-1-ylacetohydrazide;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.183545 |
| Formel vikt | 187.0512 |