Läs mer
Girard's Reagent T, 99%
Produktkod. 10326750 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10326750 50 g -
10616534 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10326750 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 119870500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123-46-6 | C5H14ClN3O | 167.64 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-46-6
Molekylformel C5H14ClN3O
Molekylvikt (g/mol) 167.64
MDL-nummer MFCD00012009
InChI-nyckel YSULOORXQBDPCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym girard's reagent t, girard reagent t, girard t reagent, girards reagent t, betaine hydrazide hydrochloride, unii-oo3mf0us46, trimethylaminoacetohydrazide chloride, carbazoylmethyltrimetylammonium chloride, trimethylacethydrazide ammonium chloride, trimethylammonium chloride acethydrazide
PubChem CID 67156
LEDER [Cl-].C[N+](C)(C)CC(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Girard's Reagent T
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel H2NNHCOCH2N(CH3)3Cl
Fieser 01,410
Merck Index 15, 4465
IUPAC-namn (2-hydrazinyl-2-oxoetyl)-trimetylazaniumklorid
Formel vikt 167.64
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 50 g
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Girard''s Reagent T
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-hydrazino-N,N,N-trimethyl-2-oxoethanaminium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.