missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
GIRK2 Antibody (KCNJ6/7557), DyLight 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-24025UV
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
GIRK2 Monoclonal antibody specifically detects GIRK2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| GIRK2 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| BIR1Kir3.2, G protein-activated inward rectifier potassium channel 2, GIRK-2, GIRK2KATP-2, hiGIRK2, Inward rectifier K(+) channel Kir3.2, inward rectifier potassium channel KIR3.2, KATP2human G protein coupled inward rectifier potassium channel 2 (hiGIRK2)10KCNJ7KIR3.2, MGC126596, Potassium channel, inwardly rectifying subfamily J member 6, potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 6 | |
| Recombinant fragment of human GIRK2 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Lipid and Metabolism | |
| 3763 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2 κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| KCNJ6/7557 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering