Läs mer
Tocris Bioscience™ Gisadenafil besylate
Beskrivning
Potent PDE5 inhibitor (IC50 = 1.23 nM). Shows >100-fold selectivity for PDE5 over PDE6. Orally bioavailable.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gisadenafil besylate |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 677.79 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 677.79 |