missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ GIT 27
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18084652
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18084652 10 mg
18045422 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18084652 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3270/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Immunomodulator; reduces production of pro-inflammatory cytokines

Orally active immunomodulatory agent that primarily targets macrophages. Inhibits TNF-α secretion via interference of macrophage toll-like receptor (TLR) 4 and TLR 2/6 signaling pathway. Also reduces the secretion of pro-inflammatory cytokines IL1-β, IL-10 and IFN-γ. Antidiabetogenic; prevents IL-β and IFN-γ-induced pancreatic islet cell death in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 6501-72-0
Molekylformel C11H11NO3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material GIT 27
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 205.21
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 205.21
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.