missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Gitoxin, TRC

Produktkod. 30240803
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240803 1 mg
30240521 25 mg
30240587 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30240803 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG3887501MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 4562-36-1
Molekylformel C41 H64 O14
Molekylvikt (g/mol) 780.94
Synonym Card-20(22)-enolide, 3-[(O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-14,16-dihydroxy-, (3β,5β,16β)-, Gitoxin (8CI), Anhydrogitalin, Bigitalin, NSC 95099, Pseudodigitoixn, Pseudodigitoxin
IUPAC-namn 3-[(3S,5R,8R,9S,10S,13R,14S,16S,17R)-3-[(2R,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14,16-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2H-furan-5-one
LEDER C[C@H]1O[C@H](C[C@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]2[C@@H](O)C[C@H](O[C@H]3[C@@H](O)C[C@H](O[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@H](CC[C@@H]6[C@@H]5CC[C@]7(C)[C@H]([C@@H](O)C[C@]67O)C8=CC(=O)OC8)C4)O[C@@H]3C)O[C@@H]2C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Gitoxin
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C41H64O14/c1-19-36(47)27(42)14-33(50-19)54-38-21(3)52-34(16-29(38)44)55-37-20(2)51-32(15-28(37)43)53-24-8-10-39(4)23(13-24)6-7-26-25(39)9-11-40(5)35(22-12-31(46)49-18-22)30(45)17-41(26,40)48/h12,19-21,23-30,32-38,42-45,47-48H,6-11,13-18H2,1-5H3/t19-,20-,21-,23-,24+,25+,26-,27+,28+,29+,30+,32+,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40-,41+/m1/s1
Formel vikt 780.4296
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.