missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
GITR/TNFRSF18 Antibody (DTA-1), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-26661AF750
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
GITR/TNFRSF18 Monoclonal specifically detects GITR/TNFRSF18 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifikationer
| GITR/TNFRSF18 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| TNFRSF18 | |
| Mouse CD25+ CD4+ T cell line NP_683700 | |
| Primary | |
| Mouse | |
| IgG2b λ |
| Flow Cytometry | |
| DTA-1 | |
| Flow Cytometry | |
| Activation-inducible TNFR family receptor, AITRTNF receptor superfamily activation-inducible protein, CD357 antigen, GITR-D, GITRtumor necrosis factor receptor superfamily member 18, Glucocorticoid-induced TNFR-related protein, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 18 | |
| Rat | |
| 0.1 mL | |
| 8784 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering