Läs mer
Givinostat hydrochloride monohydrate, MedChemExpress
Beskrivning
Givinostat hydrochloride monohydrate (ITF-2357 hydrochloride monohydrate) is a HDAC inhibitor with an IC50 of 198 and 157 nM for HDAC1 and HDAC3, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Givinostat hydrochloride monohydrate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 732302-99-7 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H30ClN3O5 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | ITF-2357 hydrochloride monohydrate |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (210.10 mM) |
| Visa mer |