Läs mer
GJ103 sodium salt, MedChemExpress
Beskrivning
GJ103 sodium salt is an active analog of the read-through compound GJ072.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GJ103 sodium salt |
| CAS | 1459687-96-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H13N4NaO3S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (137.23 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O[Na])CSC1=NN=C(C2=NC=CC=C2)N1C3=CC=CC(OC)=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 364.35 |
| Formel vikt | 364.35 |
| Visa mer |