Läs mer
GKI-1, MedChemExpress
Beskrivning
GKI-1 is a Greatwall (GWL) kinase inhibitor with IC50s of 4.9 and 2.5 μM against hGWLFL and hGWL-KinDom, respectively. GKI-1 robustly inhibits ROCK1 with an IC50 of 11 μM, but only weakly affected PKA.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GKI-1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2444764-03-6 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H12ClN3 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 200 mg/mL (741.48 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | ClC(C=C1)=CC=C1NC2=CC(C3=CNN=C3)=CC=C2 |
| Visa mer |