Läs mer
BOLA GL 2-vägs stoppkranar EX
Produktkod. 10365944
Change view
Stängningsstorlek:
GL25
Produktkod. Stängningsstorlek
10365944 GL25
1 options
Produktkod. 10365944 Leverantör BOLA Leverantörsnummer E 71225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1532.00 SEK
    1161.44 SEK / Paket med 1
    Save 370.56 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
GL 2-vägs stoppkranar EX PTFE-EX, cylindrisk stoppkranskontakt och GL-skruvportar, typ: 2-vägs, rak borrning
  • Tvåvägs stoppkran tillverkad av ledande PTFE-EX med rak borr och två kopplingar med GL-gänga eller trevägskran med L- eller T-formad borrning och tre kopplingar med GL-gänga.
  • Cylindrisk stoppventil gjord av ledande PTFE-EX för god täthet, stoppventil med flödesmarkering.
  • Greppet gjort av röd PP.
  • Lämplig för tryck upp till max 6 bar, lämplig för vakuum.
  • Anslutning av rör eller tub med BOLA laboratorieskruvfogar EX.
Specifikationer
Diameter (metrisk) 8 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (metrisk) 78 mm
Stängningsstorlek GL25
Bredd (metrisk) 40 mm
Certifikat och efterlevnad FDA