Läs mer
BOLA GL-Aeration
Produktkod. 15259523
Change view
Provvolym:
0,2 μl
Produktkod. Provvolym
15259523 0,2 μl
1 options
Produktkod. 15259523 Leverantör BOLA Leverantörsnummer N169718
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    612.15 SEK
    496.09 SEK / Paket med 1
    Save 116.06 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 23-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
GL-Aeration filters porstorlek: 0,20 μm
Filter med PTFE-membran och flexibla slangar, skruvlock av PPS för GL-gängor.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Porstorlek 0,2 μm
Sterilitet Icke-steril
Diameter (metrisk) 33 mm
Provvolym 0,2 μl