Beskrivning
Dessa är olika storlekar och typer av skruvkork för användning med förvaringsflaskor.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | ljusgrå |
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 20/Cs. |
| Antal per förpackning | 20/Pk. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 45 |
| Produkttyp | Plugg tätning |
| För användning med (utrustning) | Förvaringsflaska |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |