Läs mer
GL45 Skruvlock Twin slangkoppling för Pyrex GL 45 medialabflaska
Produktkod. 15193927
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
6 till 9 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
15193927 6 till 9 mm Paket med 2
1 options
Produktkod. 15193927 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 4537/06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1364.00 SEK
    605.60 SEK / Paket med 2
    Save 758.40 SEK
    55% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anslut GL45 mediaflaskor med flexibel slang med en dubbel slangkoppling. GL45 skruvlock med dubbla slanganslutningar för Pyrex™ GL45 medialabflaska håller lösningar sterila.
    • Tillverkad av polypropen med slangkopplingar som gör att GL 45 medialab-flaskor kan anslutas med flexibel slang
    • Lämplig för användning med mjuka elastiska slangar som har en innerdiameter på 6– 9 mm (t.ex Viton™ , Tygon™ eller andra silikonslangar)
    • Flaskans innehåll kan hållas sterilt med en valfri ventilationskoppling med ett 0,2 μm sprutfilter
    • De övre vinklade kopplingarna förhindrar veck i slangen
    • Skruvlocket kan tas bort utan att slangen behöver tas bort eftersom mitten roterar fritt
    • Temperaturbeständighet till 140 ºC
    • Autoklaveringsbar
    • Tål diskmaskin
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 6 till 9 mm
Material Polypropen
För användning med Mjuk elastisk slang
Trådstorlek 45 mm
Inkluderar Skruva gänganslutning
Produkttyp GL45 Skruvlock