Läs mer
GL45 Skruvlock för Pyrex GL 45 medialabflaska
Inkluderar:
Tre GL14-portar
Två GL14-portar
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Anslutningssystem skruvlock för Pyrex™ GL 45 medialab-flaskor underlättar överföringen av vätskor i ett slutet och sterilt system, idealiskt för kemi- och biotekniska laboratorier
- Börja med att välja ett skruvlock för anslutningssystem med två eller tre portar, lägg till slangadaptrar och insatser för att fästa slangen
- Fyra olika slangdiametrar kan rymmas (OD 1,6 mm, 3,0 mm, 3,2 mm och 6,0 mm)
- Den extra tryckkompenseringssatsen som inkluderar ett membranfilter med 0,2μ m stora porer tillåter steril tryckutjämning
- Oanvända portar kan förseglas med ett täcklock (15123937)
- Komponenterna är fullt utbytbara och kompatibla med både två- och treportsskruvlock
- Skruvlock och komponenter är temperaturbeständiga till 140 °C
- Autoklaverbar och tål diskmaskin
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Idealisk för kemi- och biotekniska laboratorier |
| Trådstorlek | 45 mm |
| Inkluderar | Tre GL14-portar |
| Produkttyp | GL45 Skruvlock |