Läs mer
GL45 Skruvlock för Pyrex GL 45 medialabflaska
Produktkod. 15173927
Inkluderar:
Tre GL14-portar
Två GL14-portar
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15173927
Brand: Pyrex 4537/02
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Underlätta överföringen av vätskor i ett slutet och sterilt anslutningssystem. Skruvlocket GL45 för Pyrex™ GL45 media-lab-flaska är en del av en Pyrex™ anslutningssystem perfekt för kemi- eller biotekniska laboratorier.
  • Anslutningssystem skruvlock för Pyrex™ GL 45 medialab-flaskor underlättar överföringen av vätskor i ett slutet och sterilt system, idealiskt för kemi- och biotekniska laboratorier
  • Börja med att välja ett skruvlock för anslutningssystem med två eller tre portar, lägg till slangadaptrar och insatser för att fästa slangen
  • Fyra olika slangdiametrar kan rymmas (OD 1,6 mm, 3,0 mm, 3,2 mm och 6,0 mm)
  • Den extra tryckkompenseringssatsen som inkluderar ett membranfilter med 0,2μ m stora porer tillåter steril tryckutjämning
  • Oanvända portar kan förseglas med ett täcklock (15123937)
  • Komponenterna är fullt utbytbara och kompatibla med både två- och treportsskruvlock
  • Skruvlock och komponenter är temperaturbeständiga till 140 °C
  • Autoklaverbar och tål diskmaskin
Mät vätskor på bänkskiva eller värmeplatta utan rädsla för kemiska angrepp. Pyrex ™ lågformade Griffin-bägare finns i en mängd olika storlekar med vita nyanser och markeringsfläckar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
För användning med (applikation) Idealisk för kemi- och biotekniska laboratorier
Trådstorlek 45 mm
Inkluderar Två GL14-portar
Produkttyp GL45 Skruvlock