Läs mer
MedChemExpress Glabridin
Produktkod. 16458968
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16458968 10 mg
1 options
Produktkod. 16458968 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0393
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Glabridin is a natural isoflavan from Glycyrrhiza glabra, binds to and activates PPARγ, with an EC50 of 6115 nM. Glabridin exhibits antioxidant, anti-bacterial, anti-nephritic, anti-diabetic, anti-fungal, antitumor, anti-inflammatory, antiosteoporotic, cardiovascular protective, neuroprotective and radical scavenging activities.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 324.37 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 59870-68-7
Produkttyp Natural Products
Renhet 99.77%
Löslighet DMSO : 25 mg/mL (77.07 mM∣Need ultrasonic)
Mål PPAR∣Reactive Oxygen Species∣Bacterial