Läs mer
Glabridin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glabridin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20O4/c1-20(2)8-7-16-18(24-20)6-3-12-9-13(11-23-19(12)16)15-5-4-14(21)10-17(15)22/h3-8,10,13,21-22H,9,11H2,1-2H3/t13-/m0/s1 |
| Formel vikt | 324.1362 |
| Procent renhet | >95% |