Läs mer
Ansell™ Gladiator™ 16-500-serien tungviktshandskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Ergonomiskt utformad för att följa handens naturliga form. En mer naturlig handskform ger bättre passform och säkrare hantering.
- Bra dämpning, bra skärmotstånd, bra komfort.
- Skrynklig finish för grepp på toffelytor och skydd mot vassa kanter
- Naturgummibeläggning
- Klipp-och-sydd konstruktion
- Interlock bomullsfoder
- 3/4 Doppad finish
- Stickad manschett
Specifikationer
Specifikationer
| Beläggningsmaterial | Naturgummi latex |
| Färg | Green |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A2 |
| Hand | Specific |
| Latexfri | Nej |
| Material | Rubber Latex |
| Produkttyp | Tungviktshandskar |
| Storlek | 10 |
| Finger stil | Crinkled finish |
| För användning med (applikation) | Maintenance Handling dry, wet or oily large objects Trash collecting |
| Visa mer |