Läs mer
Ansell™ Gladiator™ 16-650-serien tungviktshandskar
Produktkod. 11746168 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11746168 10 -
12670772 8 12 par
12650772 10 12 par
12660772 7 12 par
12680772 9 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11746168 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer ACRZB1V08
Designad för lätt till medium stressglashantering. Crinkle finish ger utmärkt vått och torrt grepp på hala ytor men skyddar också handen från vassa kanter.
  • Skrynklig finish för grepp på toffelytor och skydd mot vassa kanter
  • Naturgummibeläggning
  • Klipp-och-sydd konstruktion
  • Interlock bomullsfoder
  • Helt belagd finish
  • Handske manschett
Specifikationer
Beläggningsmaterial Naturgummi latex
Färg Grön
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Hand Specifikt
Latexfri Nej
Material Gummilatex
Produkttyp Tungviktshandskar
Storlek 10
Finger stil Skrynklig finish
För användning med (applikation) Glasreparation och utbyte Byggverktyg Alla livsmedelsbearbetningsapplikationer som har kontakt med livsmedel Skaldjursbearbetning
Färg på handskemanschett Grön
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Interlock-bomull
Foder Lined
Kvantitet 12 par
Motståndskraftig mot Bra dämpning, bra skärmotstånd
Serie 16-650
Längd (engelska) 12.2
Längd (metrisk) 310