Description
- Crinkle finish for grip on slipper surfaces and protection from sharp edges
- Natural rubber coating
- Cut-and-sewn construction
- Interlock cotton liner
- Fully-coated finish
- Gauntlet cuff
Specifications
Specifications
| Coating Material | Natural Rubber Latex |
| Color | Green |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | No |
| Material | Rubber Latex |
| Product Type | Heavyweight Gloves |
| Size | 10 |
| Finger Style | Crinkled finish |
| For Use With (Application) | Glass repair and replacement Construction Utilities All food processing applications that have food contact Seafood processing |
| Show More |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?