Läs mer
Ansell™ Gladiator™ 16-650-serien tungviktshandskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Skrynklig finish för grepp på toffelytor och skydd mot vassa kanter
- Naturgummibeläggning
- Klipp-och-sydd konstruktion
- Interlock bomullsfoder
- Helt belagd finish
- Handske manschett
Specifikationer
Specifikationer
| Beläggningsmaterial | Naturgummi latex |
| Färg | Green |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A2 |
| Hand | Specific |
| Latexfri | Nej |
| Material | Rubber Latex |
| Produkttyp | Tungviktshandskar |
| Storlek | 7 |
| Finger stil | Crinkled finish |
| För användning med (applikation) | Glass repair and replacement Construction Utilities All food processing applications that have food contact Seafood processing |
| Visa mer |