Beskrivning
- Skrynklig finish för grepp på toffelytor och skydd mot vassa kanter
- Naturgummibeläggning
- Klipp-och-sydd konstruktion
- Interlock bomullsfoder
- Helt belagd finish
- Handske manschett
Specifikationer
Specifikationer
| Beläggningsmaterial | Naturgummi latex |
| Färg | Grön |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A2 |
| Hand | Specifikt |
| Latexfri | Nej |
| Material | Gummilatex |
| Produkttyp | Tungviktshandskar |
| Storlek | 8 |
| Finger stil | Skrynklig finish |
| För användning med (applikation) | Glasreparation och utbyte Byggverktyg Alla livsmedelsbearbetningsapplikationer som har kontakt med livsmedel Skaldjursbearbetning |
| Visa mer |