Läs mer
Glafenic Acid Hydrchloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glafenic Acid Hydrchloride Salt |
| CAS | 52803-56-2 |
| Molekylformel | C16H11ClN2O2 . HCl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-benzoic Acid Hydrochloride (1:1), 2-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-benzoic Acid Monohydrochloride (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H11ClN2O2.ClH/c17-10-5-6-11-14(7-8-18-15(11)9-10)19-13-4-2-1-3-12(13)16(20)21;/h1-9H,(H,18,19)(H,20,21);1H |
| LEDER | Cl.OC(=O)c1ccccc1Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23 |
| IUPAC-namn | 2-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]benzoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 335.2 |
| Formel vikt | 334.0276 |