Läs mer
Glafenine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16458646
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16458646 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16458646 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1153A
MedChemExpress Glafenine hydrochloride is a non-narcotic analgesic and non-steroidal anti-inflammatory drug. It is an ABCG2 inhibitor with an IC50 of 3.2 μM.
Glafenine hydrochloride is a non-narcotic analgesic and non-steroidal anti-inflammatory drug. It is an ABCG2 inhibitor with an IC50 of 3.2 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glafenine hydrochloride
CAS 65513-72-6
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H18Cl2N2O4
Kvantitet 100 mg
Synonym Glafenin hydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : 41.67 mg/mL (101.82 mM; Need ultrasonic)
LEDER [H]Cl.O=C(OCC(O)CO)C1=CC=CC=C1NC2=CC=NC3=CC(Cl)=CC=C23
Molekylvikt (g/mol) 409.26
Formel vikt 409.26
Procent renhet 98.59%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation