Läs mer
Glafenine, MedChemExpress
Produktkod. 16448646
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16448646 100 mg
1 options
Produktkod. 16448646 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1153
MedChemExpress Glafenine is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), is a non-narcotic analgesic agent, widely used for the treatment of pains of various origins.
Glafenine is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), is a non-narcotic analgesic agent, widely used for the treatment of pains of various origins.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glafenine
CAS 3820-67-5
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H17ClN2O4
Kvantitet 100 mg
Synonym Glafenin
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (268.24 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OCC(O)CO)C1=CC=CC=C1NC2=CC=NC3=CC(Cl)=CC=C23
Molekylvikt (g/mol) 372.8
Formel vikt 372.8
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation