Läs mer
Glasdegib, MedChemExpress
Produktkod. 16467096
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16467096 100 mg
16437048 10 mg
16413097 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16467096 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16391
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Glasdegib (PF-04449913) is a potent and orally bioavailable smoothened inhibitor. Glasdegib (PF-04449913) binds to human SMO (amino acids 181-787) with an IC50 of 4 nM.
Glasdegib (PF-04449913) is a potent and orally bioavailable smoothened inhibitor. Glasdegib (PF-04449913) binds to human SMO (amino acids 181-787) with an IC50 of 4 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glasdegib
CAS 1095173-27-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H22N6O
Kvantitet 100 mg
Synonym PF-04449913
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (222.55 mM)
LEDER O=C(NC1=CC=C(C#N)C=C1)N[C@H]2C[C@H](C3=NC4=CC=CC=C4N3)N(C)CC2
Molekylvikt (g/mol) 374.44
Formel vikt 374.44
Procent renhet 98.36%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death