Läs mer
Gibco™ Glasgows MEM
Produktkod. 11570576 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 500 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11570576 500 ml Varje
11580576 10 x 500 ml Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11570576 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 21710025
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Glasgows MEM
Glasgows Minimum Essential Medium (GMEM) utvecklades ursprungligen av Ian McPherson och Michael Stoker som en modifiering av Eagles medium. Den användes för att studera de genetiska faktorer som påverkade cellkompetens. Glasgows MEM utvecklades för användning med njurcellslinjer, såsom BHK-21.
Glasgows MEM är unik från andra medier då den innehåller dubbelt så stor koncentration av aminosyror och vitaminer än den ursprungliga Basal Medium Eagle, och används utan serum. Glasgows MEM formulerades ursprungligen med 10 % tryptosfosfatbuljong.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
Dual-Site cGMP Manufacturing
Gibco™ Glasgows MEM tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ Glasgows MEM-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (11710-035). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Glasgows MEM innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver Glasgows MEM tillskott, vanligtvis med 10 % tryptosfosfatbuljong. Glasgows MEM använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,75 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp Glasgows MEM-medium
Med tillsatser Glutamin, Fenolrött
Utan tillsatser Utan HEPES
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
Regulatorisk status Användning av in-vitrodiagnostik
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Beskrivning Glasgows MEM Medium, 500mL, flytande form, med L-glutamin, fenolröd, 12 månaders hållbarhet, 2 till 8 C °lagringsförhållanden, används för cellodling av däggdjur