Läs mer
ROBU Glasadapter
Produktkod. 16883026
Diameter (metrisk) Inre:
27 mm
34 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 16883026
Brand: ROBU 20804
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Glasadapter för användning med en degel.
  • Adapter
  • För filterdegel
Specifikationer
Beskrivning För 15 mL filterdeglar
Diameter (metrisk) Inre 34 mm
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 2/Pk.
Diameter (metrisk) bas 10 mm