Läs mer
ROBU Glasadapter
Diameter (metrisk) Inre:
27 mm
34 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Adapter
- För filterdegel
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | För 8 mL filterdeglar |
| Diameter (metrisk) Inre | 27 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Diameter (metrisk) bas | 10 mm |