Läs mer
SI Analytics™ Glas Ag/AgCl referenselektrod
Produktkod. 10420772 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Längd (metrisk):
170 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
10420772 170 mm
1 options
Produktkod. 10420772 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285111504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2660.00 SEK
    2487.84 SEK / Paket med 1
    Save 172.16 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
Särskilt användbar för separering av kombinationselektroder till separata mät- och referenselektroder. SI Analytics™ Glas Ag/AgCl referenselektroder är för speciella applikationer och gör komplexa applikationer ännu mer tillförlitliga.
  • Kombinationen av rena mätelektroder för t.ex. jonselektiva mätningar eller specialkonstruktioner med en referenselektrod
  • Redox titreringar med konstant pH-värde med glaselektroder som referens och redox-enkelsensorer som mätelektrod
  • Applicering av dubbelelektrolytelektroder för optimal anpassning av referenselektrolyt till mätmediet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Glas
pH-intervall 0 till 14
Typ Referenselektrod
Referenselektrolyt Ag/AgCl
Temperaturområde (metriskt). 5 °C till 135 °C
Längd (metrisk) 170 mm