Läs mer
Hecht Karl™ Glas Assistant™ Jäsningsrör
Produktkod. 10318721
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
10 till 11 mm
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre
10318721 10 till 11 mm
1 options
Produktkod. 10318721 Leverantör Hecht Karl™ Leverantörsnummer 41350010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.14 SEK
    37.00 SEK / Paket med 1
    Save 33.14 SEK
    47% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Material Glas
Diameter (metrisk) Yttre 10 till 11 mm
Total längd (metrisk) 200 mm
Förpackningsmängd 1 förpackning
Produkttyp Jäsningsrör