Läs mer
BRAND™ Automatisk byrett i glas - BB
Produktkod. 15805522 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15805522
Brand: BRAND™ 922523
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utan mellanstoppskran. Inkluderar flaska.
  • Säkerhetskran
  • Individuellt intyg om överensstämmelse
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Kapacitet (metrisk) 50 ml
    Material Glas
    Examen 0.1 mL
    Inkluderar Flaska
    Typ Automatisk Buret