Läs mer
BRAND™ Automatisk byrett i glas - BB
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Material | Glas |
| Examen | 0.05 mL |
| Inkluderar | Flaska |
| Typ | Automatisk Buret |