Läs mer
Thermo Scientific Glasautosampler-flaska insats
Produktkod. 30040222 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0.4 mL
Produktkod. Volym (metrisk)
30040222 0.4 mL
1 options
Produktkod. 30040222 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 6PME04F1
Beräknad leverans: 23-11-2026
Ger tillförlitlig provhållning för kromatografiarbetsflöden.
Ger tillförlitlig provförvaring för kromatografiarbetsflöden. Designad för användning med kompatibla autosampler-ampuller hjälper den till att maximera provåtervinning samtidigt som den stöder korrekta, reproducerbara analysresultat.
  • Designad för användning med kompatibla autosampler-ampuller i kromatografiapplikationer.
  • 0,4 ml kapacitet är idealiskt för provanalys av lågvolymer.
  • Platt basdesign hjälper till att maximera provåtkomst och provutvinning.
  • Stöder noggrann och reproducerbar provinjektion.
  • Tillverkad för pålitlig prestanda i analytiska laboratoriearbetsflöden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 5.6 mm
Material Glas
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 0.4 mL
Basstil Plan
Markeringspunkt Nej
Typ av flaska Autosamplerflaska
Produkttyp Insats