Läs mer
Glaskulor, rena, 3,7-4,1 mm, oborrade, Fisher Chemical™
Produktkod. 10375750 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
Produktkod. 10375750
Brand: Fisher Chemical G/0300/50
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Glaskulor, rena, 3,7-4,1 mm, oborrade, Fisher Chemical , Kvantitet: 500g, Förpackning: Plastpulverburk, MDL-nummer: 81645
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer 81645
Specifikationer
Förpackning Pulverburk av plast
Kvantitet 250 g