Läs mer
Glaskulor, rena, 3,7-4,1 mm, oborrade, Fisher Chemical™
Produktkod. 10735331 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10735331 500 g 500g
10375750 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10735331 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer G/0300/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Glaskulor, rena, 3,7-4,1 mm, oborrade, Fisher Chemical , Kvantitet: 500g, Förpackning: Plastpulverburk, MDL-nummer: 81645
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer 81645
Specifikationer
Förpackning Plastic powder jar
Kvantitet 500 g