Läs mer
Hecht Karl™ Glaskulor
Produktkod. 10073681
Change view
Diameter (metrisk):
1 mm
2 mm
4 mm
Förpackningsstorlek:
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10073681 4 mm -
10439411 1 mm 1kg
10359111 2 mm 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10073681 Leverantör Hecht Karl™ Leverantörsnummer 41401004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2906.60 SEK
    350.11 SEK / 1kg
    Save 2556.49 SEK
    87% Av
Beräknad leverans: 30-10-2026
Tillverkad av klart, polerat glas. Karl Hecht™ Glaskulor kan användas som kokande stenar, blandningspärlor eller för destillationskolonner.
Sfäriska, solida, polerade glaspärlor för allmänt laboratoriebruk.
Specifikationer
Typ Boll
Material Glas
Diameter (metrisk) 4 mm
Kvantitet 1 kg förpackning