Läs mer
Hecht Karl™ Glaskulor
Produktkod. 10439411
Change view
Diameter (metrisk):
1 mm
2 mm
4 mm
Förpackningsstorlek:
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
10439411 1 mm 1kg
10359111 2 mm 1kg
10073681 4 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10439411 Leverantör Hecht Karl™ Leverantörsnummer 41401001
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av klart, polerat glas. Karl Hecht™ Glaskulor kan användas som kokande stenar, blandningspärlor eller för destillationskolonner.
Sfäriska, solida, polerade glaspärlor för allmänt laboratoriebruk.
Specifikationer
Typ Boll
Material Glas
Diameter (metrisk) 1 mm
Kvantitet 1 kg förpackning