Läs mer
Hecht Karl™ Glaskulor
Produktkod. p-8000253
Diameter (metrisk):
1 mm
2 mm
4 mm
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. 10439411
Brand: Hecht Karl™ 41401001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av klart, polerat glas. Karl Hecht™ Glaskulor kan användas som kokande stenar, blandningspärlor eller för destillationskolonner.
Sfäriska, solida, polerade glaspärlor för allmänt laboratoriebruk.
Specifikationer
Typ Boll
Material Glas
Diameter (metrisk) 1 mm
Kvantitet 1 kg förpackning