Läs mer
Merck Tillbehör till klassiska glasfilterhållarsatser, 47 mm
Beskrivning
Millipore Glasvakuumfiltreringstillbehör Produkt:
- Dessa tillbehörsprodukter är utformade för att ersätta delar som ingår i Millipore glasvakuumfiltreringssatser eller tillhandahålla en alternativ konfiguration.
- Denna artikel är en tillbehörsdel för Millipore 47 mm klassiska glasfilterhållarsatser.
- Monteras i standard 1 L och 4 L filterkolvar.
- Diameter: 47 mm
- Filtreringsområde: 9,6 cm²
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Material | Borsilikatglas |
| Porstorlek | 40 to 60 μm |
| Inkluderar | Glas Frit membranstöd |
| Typ | Glasbas och propp |
| Diameter (metrisk) Överst | 47 mm |
| För användning med (utrustning) | Millipore Klassiskt glasfilterhållarsats |