Läs mer
Merck Tillbehör till klassiska glasfilterhållarsatser, 47 mm
Produktkod. 15895654 Handla allt Merck Produkter
Change view
Inkluderar:
Endast bas och propp
Glas Frit membranstöd
PTFE-beklädd membranstöd
Skärm i rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar unitSize
15895654 Skärm i rostfritt stål Varje
15864156 Glas Frit membranstöd Varje
15894156 PTFE-beklädd membranstöd Varje
15804166 Endast bas och propp Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15895654 Leverantör Merck Leverantörsnummer XX1014732
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehörsdel till klassiska glasfilterhållarsatser.
Millipore Glasvakuumfiltreringstillbehör Produkt:
  • Dessa tillbehörsprodukter är utformade för att ersätta delar som ingår i Millipore glasvakuumfiltreringssatser eller tillhandahålla en alternativ konfiguration.
  • Denna artikel är en tillbehörsdel för Millipore 47 mm klassiska glasfilterhållarsatser.
  • Monteras i standard 1 L och 4 L filterkolvar.
  • Diameter: 47 mm
  • Filtreringsområde: 9,6 cm²
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Färg Klart
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) Millipore Klassiskt glasfilterhållarsats
Material Borsilikatglas
Inkluderar Skärm i rostfritt stål
Typ Glasbas och propp
Diameter (metrisk) Överst 47 mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.