Läs mer
Merck Tillbehör till klassiska glasfilterhållarsatser, 47 mm
Produktkod. p-7159152 Handla allt Merck Produkter
Inkluderar:
Endast bas och propp
Glas Frit membranstöd
PTFE-beklädd membranstöd
Skärm i rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15864156
Brand: Merck XX1014702
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehörsdel till klassiska glasfilterhållarsatser.
Millipore Glasvakuumfiltreringstillbehör Produkt:
  • Dessa tillbehörsprodukter är utformade för att ersätta delar som ingår i Millipore glasvakuumfiltreringssatser eller tillhandahålla en alternativ konfiguration.
  • Denna artikel är en tillbehörsdel för Millipore 47 mm klassiska glasfilterhållarsatser.
  • Monteras i standard 1 L och 4 L filterkolvar.
  • Diameter: 47 mm
  • Filtreringsområde: 9,6 cm²
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) Millipore Klassiskt glasfilterhållarsats
Material Borsilikatglas
Inkluderar Glas Frit membranstöd
Typ Glasbas och propp
Diameter (metrisk) Överst 47 mm