Läs mer
MP Biomedicals™ Glaspärlor
Produktkod. 15506236 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Material:
Glas
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15506236 Glas Varje
1 options
Produktkod. 15506236 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 07DP1070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    735.91 SEK
    654.32 SEK / Paket med 1
    Save 81.59 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller ersättningsreagenser för att köra allt Saftest™ testsatser.
  • För användning med SafTest analysator
  • Används med alla sex SafTest-testsatserna
  • Lämplig för alla testresultat
  • Forskningsområde: Lipidnedbrytning och oxidation
  • Detektionsmetod: Bikromatisk fotometer
  • Användningsområde: Nedbrytning av olja/fett
Specifikationer
Material Glas
Kvantitet Ett rör (5 mm stora pärlor)