Läs mer
Witeg™ Glaspärlor
Produktkod. 11885125
Change view
Kvantitet:
1 kg
Produktkod. Kvantitet
11885125 1 kg
1 options
Produktkod. 11885125 Leverantör Witeg™ Leverantörsnummer 1 540 006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.53 SEK
    193.05 SEK / Paket med 1
    Save 17.48 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd Witeg™ glaspärlor som destillationskolonnepackning, blandning av pärlor och kokstenar.
  • Solid
  • Tillbehör för laboratoriekolonner
  • Diameterintervall: mellan 0,5 mm och 8 mm
Specifikationer
Typ Pärlor
Material Glas
Diameter (metrisk) 6 mm
Kvantitet 1 kg