Läs mer
MP Biomedicals™ Glaspärlor, 2 mm
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 kg
Beskrivning
- Tillverkad av kiselglas
- Provtyp: djurvävnader, jäst, svampar
- Specifik vikt: 2,55
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) | 0,07 till 0,08 tum. |
| Diameter (metrisk) | 1,7 till 2,1 mm |
| För användning med (utrustning) | FastPrep-24 5G; FastPrep-24 Homogenisatorer |
| För användning med (applikation) | Provberedning, provlys, nukleinsyraisolering och rening, proteinisolering, molekylärbiologi, genuttryck, mikrobiologisk analys, genfunktion, genreglering |
| Produkttyp | Silica glaspärlor |
| Kvantitet | 1 kg |
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.