Läs mer
Witeg™ Glaspärlor
Produktkod. 10450975
Change view
Diameter (metrisk):
1,5 till 2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
8 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk)
10450975 3 mm
10767375 1,5 till 2 mm
10216554 4 mm
10226554 5 mm
10652905 8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10450975 Leverantör Witeg™ Leverantörsnummer 1 540 003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.04 SEK
    183.38 SEK / 1kg
    Save 16.66 SEK
    8% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Witeg™ Glaspärlor som destillationskolonnpackning, blandningspärlor och kokande stenar.
  • Solid
  • Tillbehör för laboratoriekolonner
  • Diameterintervall: mellan 0,5 mm och 8 mm
Specifikationer
Typ Pärlor
Material Glas
Diameter (metrisk) 3 mm
Kvantitet 1 kg